missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ PCM1 (Human) Recombinant Protein

Human PCM1 full-length ORF ( AAH00453, 1 a.a. - 530 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00005108-P01.10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16158781

  • 335.00€ / 10µg
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

  • Sequence: MATGGGPFEDGMNDQDLPNWSNENVDDRLNNMDWGAQQKKANRSSEKNKKKFGVESDKRVTNDISPESSPGVGRRRTKTPHTFPHSRYMSQMSVPEQAELEKLKQRINFSDLDQRSIGSDSQGRATAANNKRQLSENRKPFNFLPMQINTNKSKDASTSPPNRETIGSAQCKELFASALSNDLLQNCQVSEEDGRGEPAMESSQIVSRLVQIRDYITKASSMREDLVEKNERSANVERLTHLIDHLKEQEKSYMKFLKKILARENEEEDVRTIDSAVGSGSVAESTSLNIDVQSEASDTTARDPQQEPMEEIENLKKQHDLLKRMLQQQEQLRALQGRQAALLALQHKAEQAIAVMDDSVVAETAGSLSGVSITSELNEELNDLIQRFHNQLRDSQPPAVPDNRRQAESLSLTREVSQSRKPSASERLPDEKVELFSKMRVLQEKKQKMDKLLGELHTLRDQHLNNSSSSPQRSVDQRSTSAPSASVGLAPVVNGESNSLTSSVPYPTASLVSQNESENEGHLNPSEKLQ
Specifica

Specifica

AAH00453
pericentriolar material 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PCM1
GST
5108
Wheat germ expression system
10 μg
PTC4
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali