Descrizione
PCNA Monoclonal antibody specifically detects PCNA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigene | PCNA |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | rPCNA/8859 |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Formulazione | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias gene | cyclin, DNA polymerase delta auxiliary protein, MGC8367, proliferating cell nuclear antigen |
| Specie ospite | Mouse |
| Vedi altri risultati |