Learn More
BRAND™ Strisce di provette e strisce di tappi per PCR
Codice prodotto. 30243950 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Trasparente
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 80
Codice prodotto. 30243950
Marca: BRAND™ 781290
In polipropilene senza lubrificanti o additivi chimici che possono contaminare reagenti e campioni. Il tappi BrandTech™ PCR in strip da12- sono autoclavabili e privi di RNasi, DNasi e DNA. I tappi sono a cupola e sono disponibili in una vasta gamma di colori per una facile identificazione dei campioni.
  • Exceptional Quality and Purity: BIO-CERT™ PCR QUALITY ensures caps are free from human DNA, RNase, DNase, pyrogens, and PCR inhibitors.
  • Secure Sealing: Designed to reliably seal PCR strips and plates with 24-, 48-, or 96-wells, effectively protecting your samples from evaporation and contamination.
  • Perfect Compatibility: Optimally shaped to match BRAND™ PCR tube strips and plates, ensuring easy opening and closing. They are also compatible with most other manufacturers, offering flexibility for your workflow.
  • Contamination Prevention: Equipped with side tabs for precise positioning and a small opening attachment on each cap to prevent direct contact with the interior.
  • Enhanced Sealing with Domed Caps: Domed caps provide a stronger sealing effect when used with thermal cyclers lacking pressure sensors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette per PCR
Forma Strisce
Sterilità Non-sterile
Materiale Polipropilene
Senza Dnasi
Senza RNasi
Tipo di chiusura Domed Strip Cap
Autoclavabile
Closure Included Yes
Monouso Single-use
Product Type Strip di tappi per provette