Learn More
BRAND™ Strisce di provette e strisce di tappi per PCR
Codice prodotto. 30243953 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30243953 Trasparente pezzi 80
10643303 Yellow pezzi 125
10673113 Trasparente pezzi 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30243953 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 781280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    133.14€ / pezzi 80
    Risparmia 27.86€
    17% Sconto
In stock
In polipropilene senza lubrificanti o additivi chimici che possono contaminare i reagenti e i campioni. Le provette per PCR BrandTech™ in strip da 12 sono autoclavabili ed esenti da RNasi, DNasi e DNA. Pareti uniformi e sottili per garantire un eccellente trasferimento termico, preciso e costante. Con o senza tappi e ordinabili separatamente.
BRAND™ PCR Tube Strips offer exceptional and versatile performance for PCR or qPCR setups, medium-throughput applications, and other workflows requiring precise thermal transfer and high cleanliness. Made from high-quality virgin polypropylene, these tubes ensure reliable results with features that enhance usability and sample integrity. Key features include:
  • BIO-CERT™ PCR QUALITY: Certified free of human DNA, RNase, DNase, pyrogens, and PCR inhibitors, ensuring the highest level of cleanliness for sensitive PCR applications.
  • Superior Heat Transfer: Extra thin-walled tubes optimize thermal transfer during PCR, reducing cycle times and providing consistent performance over a wide temperature range.
  • User-Friendly Features: Numbered wells provide clear and easy identification.
  • Individually Attached Flat Caps: Feature three connectors for added rigidity, making them ideal for real-time qPCR.
  • Individually Attached Domed Caps: Equipped with a single connector, allowing for easy separation and convenient use.
  • High-Quality Construction: Manufactured from high-quality virgin resins without lubricants or chemical additives.
  • Autoclavable: Designed to withstand autoclaving at 121°C (2 bar) in compliance with DIN EN 285.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Codice a barre No Barcode
Rottura No
Proprietà di legame None
Certificazione/Conformità Certificato esente da RNasi/DNasi
Certificato DNA, Dnase-, RNase, and Pyrogen free
Formato Strip Plate
Matrice 1 x 12
Autoclavabile Sì
Colore Trasparente
Monouso Single-use
Product Type 12-Tube Strips
Da utilizzare con (apparecchiatura) Heat blocks, thermal cyclers
Materiale Polipropilene
Volume (sistema metrico) pozzetto 0.2 mL
No. of Wells 12
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.2 mL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Untreated
Total Volume (Metric) Well 0.2 ml
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Senza Dnasi Sì
Da utilizzare con (applicazione) PCR, qPCR, thermal cycling
Include 80 strips of 12 tubes
Quantità 80 Strips
Senza RNasi Sì