Learn More
Thermo Scientific™ PCR 4 x 8 Rotor with ClickSeal™ Biocontainment Lid
Codice prodotto. 10554563 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
32 x 0.2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10554563 32 x 0.2 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10554563 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    728.10€ / pezzi 1
    Risparmia 201.90€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Accommodate four eight-place PCR strips or 32 individual PCR tubes.
Accommodate four eight-place PCR strips or 32 individual PCR tubes with Thermo Scientific™ PCR 4 x 8 Rotor with ClickSeal™ Biocontainment Lid.
Specifications:
  • Capacity: 32 × 0.2mL
  • Max. Speed/RCF: 14,800rpm/16,200 x g
Ordering Information:
Replacement lids sold separately; order rotor body (75003440) and components to complete assembly. For replacement lids order (75003410). Contact your Sales Representative for information.
Compatible with:
Thermo Scientific IEC MicroCL 21/21R Microcentrifuge Series.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione PCR 4 x 8 Rotor with ClickSeal Biocontainment Lid
Materiale Engineered Polymer
Tipo Rotor
Capacità 32 x 0.2 mL
RCF max 16,200 x g
Velocità max 14,800 rpm
Raggio (sistema metrico) 6.6 cm
Raggio (sistema metrico) min. 4.7 cm
Max. Tube Diameter 6 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico and Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R Centrifuges
Angolo 45°
Certificazione/Conformità Biocontainment Certified by CAMR™, HPA, Porton Down, U.K.
Biocontainment Yes
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.