Learn More
Eppendorf™ Refrigeratore per PCR
Codice prodotto. 10192281 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Rosa
Rosa/blu
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
10192281 Blu Pezzo
10275091 Rosa Pezzo
10013051 Rosa/blu 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10192281 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 3881000031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.85€
    66.80€ / pezzi 1
    Risparmia 5.05€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Soluzione innovativa per la protezione, il trasporto e lo stoccaggio di campioni sensibili, nonché per fermare in sicurezza le reazioni.
  • Maintains a sample temperature of 0°C for over an hour and then changes color when the temperature has exceeded 7°C
  • Superior to an ice bath, it is easy to handle, space saving and free of contamination, which makes it the perfect preparation for PCR reactions
  • Temperature of single tubes is indicated by the color of the individual bores
  • Samples are prevented from freezing by the specially developed cone contour
  • Cooling aggregate in the universal 96 well format for 0.2mL and 0.5mL PCR tubes, for tube strips, plates and individual tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Preparazione reazione PCR
Tipo Refrigerante PCR
Colore Blu
Capacità (sistema metrico) 0.2 ml
Capacità 96