Learn More
Eppendorf™ Refrigeratore per PCR
Codice prodotto. 10275091 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Rosa
Rosa/blu
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10275091 Rosa Pezzo
10192281 Blu Pezzo
10013051 Rosa/blu 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10275091 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 3881000023
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Soluzione innovativa per la protezione, il trasporto e lo stoccaggio di campioni sensibili, nonché per fermare in sicurezza le reazioni.
  • Maintains a sample temperature of 0°C for over an hour and then changes color when the temperature has exceeded 7°C
  • Superior to an ice bath, it is easy to handle, space saving and free of contamination, which makes it the perfect preparation for PCR reactions
  • Temperature of single tubes is indicated by the color of the individual bores
  • Samples are prevented from freezing by the specially developed cone contour
  • Cooling aggregate in the universal 96 well format for 0.2mL and 0.5mL PCR tubes, for tube strips, plates and individual tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Preparazione reazione PCR
Product Type Refrigerante PCR
Colore Rosa
Capacità (sistema metrico) 0.2 ml
Capacità 96