Description
- La chiusura adesiva efficace impedisce la perdita di evaporazione durante il PCR
- Rimozione dalla piastra senza residui
- Facilmente forabile
- Nessun blocco del puntale della pipetta (ideale per i sistemi automatizzati)
Specifications
Specifications
| Sterilità | Sterile |
| N. per confezione | 100 Pk. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per sistemi automatici, PCR, RT PCR |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ideale per i sistemi automatici come PCR, RT PCR |
| Product Type | Pellicole e alluminio per PCR |
| Adesivo | Auto |
| Forabile | Sì |
| Temperature Range (Metric) | 121 °C |