Learn More
Fisherbrand™ Provette per PCR
Lo spessore delle pareti extra sottile consente di fornire un trasferimento ottimale del calore e un tempo di ciclo ridotto. Le provette per PCR Fisherbrand™ eliminano il rischio di contaminazione e perdita di campione con materie prime di elevata qualità.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25650kg
Descrizione
- Tempo di ciclo ridotto e trasferimento ottimale del calore, garantito da uno spessore della parete del tubo estremamente sottile e uniforme, disponibile con tappo piatto o a cupola
- Funzionamento comodo e sicuro - Il design ergonomico del tappo consente l'apertura e la chiusura con una sola mano
- Realizzato con materiali che rispettano gli standard di purezza.
- Elevata resistenza alla sollecitazione meccanica estrema, con resistenza chimica eccellente
- Misurazione ottica e chiarezza imbattibile
- Mantenere l'integrità del campione - È disponibile la versione sterile (irradiazione beta)
- Manipolazione sterile - Le provette per PCR possono essere sterilizzabili in autoclave
- Specifiche tecniche della centrifuga:
- fino a 25.000 x g - rotore ad angolo fisso
- fino a 30.000 x g - rotore oscillante
Specifica
CE, IVD | |
0.2 ml | |
Centrifuge | |
Flat | |
Provette per PCR |
Trasparente | |
1000 Pack | |
Polypropylene | |
Autoclavable |