Learn More
PCRmax™ Alpha Cycler 1 PCR Machine
Codice prodotto. 15539952
Cambia vista
Click to view available options
384-well plate
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15539952 384-well plate
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15539952 Fornitore PCRmax N. del fornitore 9394500
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
PCRmax™ Alpha Cycler 1 Thermal Cycler is a compact and feature driven entry level PCR machine. Alpha Cycler software has features such as recently used programs; allowing users to quickly access their most commonly used protocols, individual user logins; with protected protocols as-well-as allowing users’ access to temperature logs after each run to monitor the state of the system.
Caratteristiche
  • Touch screen HD grande e sensibile
  • Raffreddamento attivo del campione - per amplificazione più impegnativa e amplificazione non specifica minima
  • Procedura guidata dei programmi - permette di generare un protocollo specifico per la sequenza di innesco, la sorgente modello e la lunghezza degli ampliconi in pochi secondi
  • App Alpha Track e report QRR – Tracciabilità in remoto del progredire di qualsiasi processo PCR e dello stato del sistema
  • Capacità del gradiente -permette la semplificazione dell'ottimizzazione della temperatura, indipendentemente dal blocco scelto
  • Formati a 96-/384 pozzetti- flessibilità per tutte le scale e le esigenze dell'utente
  • Connettività USB e accesso- Possibilità di accedere al sistema e di far caricare da qualsiasi unità le impostazioni predefinite semplicemente inserendo l'unità USB
  • Interfaccia tablet da 7°pollici Android- Velocità Quad core e connettività e sensibilità al tatto eccellenti; sensibilità e ricettività elevate anche se si indossano guanti
  • Opzioni blocco: formato a 96- o 384 pozzetti
  • Max. range di gradiente: fino a 29°C
Specifiche
  • Velocità di riscaldamento massima: 3.4° al secondo
  • Intervallo di temperatura blocco: da 10°C a 100°C (mantenimento finale di 4°°C)
  • Uniformità blocco 55°C: ± 0.3°C
  • Precisione della temperatura a 55°C: ± 0.25°C
  • Gradiente: sì (su tutti i formati)
  • Gradiente minimo: 1°C
  • Numero massimo di programmi memorizzati: 1000
  • Rumore ventola massimo: da 50 a 55°dB
  • Tipo: 8 elementi Peltier per blocco
  • Temperatura regolabile del coperchio riscaldato: da 35° a 115°C o inferiore
  • Pressione del coperchio riscaldato: regolabile
  • Interfaccia programma: Tablet Android HD
  • Trasferimento dati: porta USB
  • Riavvio automatico in caso di interruzioni di corrente: sì
  • Tensione: da 100 a 230°V, da 50 a 60°Hz
  • Corrente: 450°w
  • Elettricità utilizzata in un programma standard a 2 fasi, da 30 cicli: 0.3°kWh
  • Dimensioni (L x P x A): 43 x 26 x 20 cm
  • Peso: 11.8°kg
Applicazioni
PCR, clonazione, ciclo termico, NGS, sequenziamento