Learn More
PCRmax™ Alpha Cycler 4
Codice prodotto. 15542895
Cambia vista
Click to view available options
PCRmax™ Alpha Cycler 4 PCR machine
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15542895 PCRmax™ Alpha Cycler 4 PCR machine
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15542895 Fornitore PCRmax N. del fornitore 9394512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22100.00€
    19424.22€ / pezzi 1
    Risparmia 2675.78€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Ideale per PCR ad alta resa, genotipizzazione, clonazione o sequenziamento secondo Sanger. È possibile richiedere il PCRmax™ Alpha Cycler 4 con una qualsiasi combinazione di formati a 96 e 384 pozzetti installati nei quattro alloggiamenti.
  • Il design compatto consente di risparmiare spazio prezioso in laboratorio condensando quattro blocchi realmente indipendenti in un unico telaio senza problemi di rete o preoccupazioni in merito alla connettività
  • Raffreddamento attivo dei campioni per un'amplificazione più nitida e per ridurre al minimo l'amplificazione non specifica
  • La procedura di programmazione guidata genera un protocollo specifico per la sequenza, l'origine modello e la lunghezza degli ampliconi in pochi secondi
  • Ottimizzazione della temperatura semplificata, indipendentemente dalla scelta del blocco
  • Report generato su condizioni di funzionamento e stato al completamento del protocollo
  • Flessibilità per tutte le scale e connettività USB in base alle necessità dell'utente
  • Recupero delle informazioni sul sistema e facile trasferimento dei protocolli tra sistemi
  • Interfaccia tablet Android da 10 pollici
  • Velocità Quad Core ed eccellente connettività ed esperienza utente
Specifica
Formato Blocco quadruplo
Precisione termica Da ±0.25°C a 55°C
Temperature Range (Metric) Da 10 a 100 C (mantenimento finale entro 4°C)
Uniformità termica Da ±0.3°C a 55°C
Dimensions 700 x 535 x 330 mm
Requisiti elettrici 100 - 230 V, 50/60 Hz
Product Type Apparecchiatura per PCR PCRmax Alpha Cycler 4
Altezza (sistema metrico) 330 mm
Larghezza (sistema metrico) 335 mm
Larghezza (sistema imperiale) 535 mm
Frequenza 50/60 Hz
Interfaccia utente Touchscreen Android HD da 10 in
Velocità rampa max 3.4 C al secondo
Intervallo gradienti Da 1 a 29°C
Coperchio riscaldato Da 35 a 115°C o spento
Peso 45 kg
Configurazioni blocchi Formato a 96 o 384 pozzetti (opzioni: Tutti 96 o tutti 384, 96 e 3 x 384, 2x 96 e 2x 384 o 3x 96 e 1x 384)