Learn More
Abnova™ PCSK1N 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Codice prodotto. 16115906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16115906 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16115906 Fornitore Abnova™ N. del fornitore H00027344T01.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Human overexpression lysate
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione PCSK1N 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni NM_013271
Peso molecolare Theoretical M.W. 27.4kDa
Plasmide pCMV-PCSK1N full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell lysate was tested with anti-PCSK1N antibody (Mfr. No. H00027344-B01) by Western Blot.
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.