missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD-1 Antibody (retifanlimab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30145218 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30145218 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30145218 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP328307CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human Monoclonal Antibody

PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene PD-1
Applicazioni Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classificazione Monoclonal
Clone retifanlimab
Coniugato CoraFluor 1
Formulazione PBS
Alias gene CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1hPD-l, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2
Specie ospite Human
Immunogeno PDCD1/ PD-1/ CD279
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5133
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG4
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.