Learn More
PD 117519, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484216
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16484216 100 mg 100mg
16475497 5 mg -
16469456 50 mg 50mg
16462758 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16484216 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100032
MedChemExpress PD 117519 (CI947) is an A2A adenosine agonist which has shown oral antihypertensive activity in pharmacological animal models.
PD 117519 (CI947) is an A2A adenosine agonist which has shown oral antihypertensive activity in pharmacological animal models.
Specifica
Materiale o nome chimico PD 117519
CAS 96392-15-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H21N5O4
Quantità 100 mg
Sinonimo CI947
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.82 mM)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N[C@@H]4CCC5=C4C=CC=C5)O1)O)O
Molecular Weight (g/mol) 383.4
Peso formulazione 383.4
Percent Purity 99.94%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only