Learn More
PD 123319 ditrifluoroacetate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480127
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16480127 50 mg 50mg
16453748 10 mg 10mg
16436477 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16480127 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10259A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress PD 123319 (ditrifluoroacetate) is a potent, selective AT2 angiotensin II receptor antagonist with IC50 of 34 nM.
PD 123319 (ditrifluoroacetate) is a potent, selective AT2 angiotensin II receptor antagonist with IC50 of 34 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico PD 123319 ditrifluoroacetate
CAS 136676-91-0
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C35H34F6N4O7
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 36 mg/mL (48.87 mM)
SMILES FC(F)(C(O)=O)F.FC(F)(C(O)=O)F.O=C([C@@H]1CC2=C(N=CN2CC3=CC=C(N(C)C)C(C)=C3)CN1C(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)=O)O
Molecular Weight (g/mol) 736.66
Peso formulazione 736.66
Percent Purity 98.69%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only