Learn More
R&D Systems™ PD 198306
Codice prodotto. 18053912
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18053912 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18053912 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2605/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of MEK1/2
Potent inhibitor of MEK1/2. Inhibits isolated enzyme at a concentration of 8 nM and inhibits MEK activity in synovial fibroblasts at concentrations of 30 - 100 nM. Highly selective for MEK; IC50 values are > 1, > 4, > 4 and > 10 μM for ERK, c-Src, cdks and PI 3-kinase γ respectively. Antihyperalgesic; blocks static allodynia in the streptozocin model of neuropathic pain following i.t. administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico PD 198306
CAS 212631-61-3
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C18H16F3IN2O2
Peso formulazione 476.23
Purezza >98%
Peso molecolare 476.238