Learn More
R&D Systems™ PD 90780
Codice prodotto. 18756158
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18756158 50 mg 50mg
18737088 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18756158 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5101/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibits NGF binding to p75NTR
PD 90780 is a a nonpeptide inhibitor of NGF binding to p75NTR (IC50 ∽ 1 μM in CHO cells); binds NGF, not p75NTR. Affinity maybe altered by the presence of TrkA receptors. Neuroprotective.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Purezza >98%
Quantità 50 mg
Product Type PD 90780
Peso molecolare 362.34
Product Line Tocris
Inibitori PD 90780
For Research Use Only