Learn More
PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Antibody (TYMP/2890R), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18609227 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609227 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18609227 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308402PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Monoclonal antibody specifically detects PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone TYMP/2890R
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Alias gene EC 2.4.2, EC 2.4.2.4, ECGF, ECGF1TP, endothelial cell growth factor 1 (platelet-derived), Gliostatin, hPD-ECGF, MEDPS1, MNGIE, MTDPS1, PDECGF, PD-ECGF, Platelet-derived endothelial cell growth factor, TdRPase, thymidine phosphorylase
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant full-length human PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase protein (Uniprot: P19971)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Angiogenesis
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1890
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus