Learn More
PD-L1/CD274 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene PD-L1/CD274
Concentrazione 0.33 mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16897964
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
17952-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16887964
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
17952-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
PD-L1 (Programmed death receptor ligand 1, B7-H1, CD274) is a 40 kDa transmembrane protein and B7 family member. PD-L1 has been shown to negatively regulate T-cell receptor (TCR) signaling. Upon ligating its receptor, PD-L1 has been reported to decrease TCR-mediated proliferation and cytokine production, and PD-L1 expression was found to be abundant on many murine and human cancers and could be further up-regulated upon IFN-gamma stimulation. Thus, PD-L1 might play an important role in tumor immune evasion. Together with B7.1, PD-L1 can inactivate T cells and this relationship is a focal point of cancer therapeutic treatment. At least two isoforms of PDL-1 are known to exist.
Specifica
Specifica
PD-L1/CD274
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q9EP73, Q9NZQ7
29126, 499342, 60533
PD-L1/CD274 Fusion Protein Ag12432
Primary
-20°C
CD274
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
PD-L1/CD274
CD274
IgG
Antigen Affinity Chromatography