Learn More
Cytiva Colonne per la preparazione dei campioni PD MidiTrap™ G-25
Codice prodotto. 11580654 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezioni singole
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11580654 Confezioni singole pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11580654 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28918008
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Quattro adattatori per centrifuga
Per pulire biomolecole con peso molecolare di >5000 MR in volumi di campioni fino a 1 ml. Le colonne per preparazione di campioni Cytiva Life SciencesTM PD MidiTrapTM G-25 sono pratiche e preimpaccate.
  • Sviluppato per un'ampia gamma di applicazioni: desalinizzazione, scambio di tamponi, rimozione di composti a basso peso molecolare, ecc.
  • Altrettanto adatti per i protocolli a flusso di gravita o di centrifugazione
  • Possono accogliere volumi campione da 0.5 a 1.0 ml per gravità, da 0.75 a 1.0 ml con centrifugazione
  • Recupero elevato, dal 70 al 90%, a seconda della biomolecola
  • Capacità di desalinizzazione elevata >90%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Colonna a flusso di gravità PD MidiTrap Sephadex G-25
Volume letto 8.5 ml
Diametro (sistema imperiale) interno 0.51 in.
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Quantità Confezioni singole
Altezza (sistema imperiale) 1.02 in.
Altezza (sistema metrico) 26 mm
Portata >100 cm/ora
Include Quattro adattatori per centrifuga, istruzioni
Materiale Polietilene
Intervallo di pH Da 2 a 13
Dimensione particelle 50 μm in forma secca, da 38 a 235 μm in forma umida
Support Type Destrano reticolato
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Tipo di colonna Gravity Column
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia pratica e rapida con alta riproducibilità e potenziale di alta produttività grazie alla capacità di esecuzione di più campioni in parallelo
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PD MidiTrap G-25 Columns, (50)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin- 3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one