Learn More
Cytiva Colonne per desalinizzazione PD SpinTrap™ G-25
Codice prodotto. 11783329 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11783329 50 Pk. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11783329 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28918004
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28037
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per eseguire in modo pratico e veloce una pulizia su piccola scala di proteine e altre biomolecole grandi (>5000 MR). Le colonne per desalinizzazione Cytiva Life Sciences™ PD SpinTrap™ G-25 offrono la possibilità di operare su più campioni in contemporanea.
  • Recupero elevato (dal 70 al 90%, a seconda della biomolecola) per diverse applicazioni, come desalinizzazione, scambio di tamponi e rimozione di composti a basso peso molecolare
  • Elevata capacità di desalinizzazione (>85%); preimpaccata con 500 μl di Sephadex™ G-25
  • Riproducibile, alta produttività, pulizia contemporanea di campioni proteici
  • Preparazione del campione compresa nell'intervallo fra 100 e 180 μl senza diluizione
  • Da usare con microcentrifughe standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Range of applications such as desalting, buffer exchange, and removal of low-molecular weight compounds
Volume (sistema metrico) del letto ≈600 μL
Quantità 50 Pk.