Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips Multi-Pack
Codice prodotto. 16303176 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5, 1, 1.25, 2.5, 5, 10, 12.5 mL
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
16303176 0.5, 1, 1.25, 2.5, 5, 10, 12.5 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16303176 Fornitore BRANDTECH™ BRAND™ N. del fornitore 705720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    114.50€ / 1 sets
    Risparmia 45.50€
    28% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips Multi-Pack fits all instruments using standard repeating tips.
  • Automatic size recognition by BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S, and HandyStep™ Electronic pipettes
  • Multi-pack includes 20 each of 0.5 mL, 1 mL, 1.25 mL, 2.5 mL, 5 mL, 10 mL, and 12.5 mL - 140 tips total
  • Adapters are autoclavable at 121°C for 20 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.5, 1, 1.25, 2.5, 5, 10, 12.5 mL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Natural
Autoclavabile Not Autoclavable
Modello PD-Tip II
Certificazione/Conformità Certificato delle prestazioni
Formato Bagged
Stile punta Positive Displacement
Imballaggio Pack of 140 tips - 20 each of 7 sizes
Quantità 140
Product Type Precision Dispenser Tips
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit Repeater Pipettor
Graduato Yes
Product Line PD-Tip II
Materiale Polypropylene Cylinder, Polyethylene Plunger