Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Erogatore puntali PD-Tip™ II Precision per pipette a ripetizione
Codice prodotto. 16323166 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0,5 ml
0.1 mL
1 mL
1.25 mL
10 mL
12.5 mL
2.5 mL
25 mL
5 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
16323166 0,5 ml pezzi 100
16368056 0.1 mL pezzi 100
16333166 1 mL pezzi 100
16343166 1.25 mL pezzi 100
16353166 2.5 mL pezzi 100
16363166 5 mL pezzi 100
16373166 10 mL pezzi 100
16309635 12.5 mL pezzi 100
16383166 25 mL pezzi 50
16393166 50 mL pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 16323166 Fornitore BRANDTECH™ BRAND™ N. del fornitore 705702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.23€
    81.05€ / pezzi 100
    Risparmia 28.18€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
BRAND™ PD-Tip™ II fits most instruments using standard repeating tips.
  • Riconoscimento automatico della dimensione da parte delle pipette elettroniche BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S e HandyStep™
  • I formati da 25 ml e 50 ml includono un adattatore
  • Gli adattatori sono sterilizzabili in autoclave a 121 °C per 20 minuti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0,5 ml
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Naturale
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Modello PD-Tip II
Precisione ≤1.4 to 0.6%
Accuracy ±≤4 to 0.8%
Certificazione/Conformità Certificato delle prestazioni
Dichiarazioni di pulizia Virgin raw materials
Formato Bulk, Bagged
Stile punta A spostamento positivo
Imballaggio 100/conf.
Quantità 100
Product Type Precision Dispenser Tips
Monouso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit Repeater Pipettor
Graduato
Product Line PD-Tip II
Materiale Cilindro in polipropilene, stantuffo in polietilene
Graduazioni Printed