Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Erogatore puntali PD-Tip™ II Precision per pipette a ripetizione
Codice prodotto. 16363166 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0,5 ml
0.1 mL
1 mL
1.25 mL
10 mL
12.5 mL
2.5 mL
25 mL
5 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
16363166 5 mL pezzi 100
16368056 0.1 mL pezzi 100
16323166 0,5 ml pezzi 100
16333166 1 mL pezzi 100
16343166 1.25 mL pezzi 100
16353166 2.5 mL pezzi 100
16373166 10 mL pezzi 100
16309635 12.5 mL pezzi 100
16383166 25 mL pezzi 50
16393166 50 mL pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 16363166 Fornitore BRANDTECH™ BRAND™ N. del fornitore 705710
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
BRAND™ PD-Tip™ II fits most instruments using standard repeating tips.
  • Automatic size recognition by BRAND™ HandyStep™ Touch, HandyStep™ Touch S and HandyStep™ Electronic Pipettes
  • Adapter included for 25 mL and 50 mL sizes
  • Adapters are autoclavable at 121°C for 20 minutes
  • PD-Tips II are not autoclavable
These tips are suitable for the following dispensers:
  • BRAND Handystep™, BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch, HandyStep™ touch S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Repetman™EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 5 mL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Natural
Autoclavabile Not Autoclavable
Modello PD-Tip II
Precisione ≤0.6 to 0.2%
Accuracy ±≤2.5 to 0.5%
Certificazione/Conformità Certificato delle prestazioni
Dichiarazioni di pulizia Virgin raw materials
Formato Bulk, Bagged
Stile punta Positive Displacement
Imballaggio 100/Pk
Quantità 100
Product Type Precision Dispenser Tips
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit Repeater Pipettor
Graduato Yes
Product Line PD-Tip II
Materiale Polypropylene, Polyethylene (Filter)
Graduazioni Printed