Learn More
PD146176, MedChemExpress
Codice prodotto. 16436527
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 16436527
Marca: Medchem Express HY103157
MedChemExpress PD146176 (NSC168807), a 15-Lipoxygenase (15-LO) inhibitor, inhibits rabbit reticulocyte 15-LO (Ki=197 nM, IC50=0.54 μM). PD146176 reverses cognitive impairment, brain amyloidosis, and tau pathology by stimulating autophagy in aged triple transgenic mice.
PD146176 (NSC168807), a 15-Lipoxygenase (15-LO) inhibitor, inhibits rabbit reticulocyte 15-LO (Ki=197 nM, IC50=0.54 μM). PD146176 reverses cognitive impairment, brain amyloidosis, and tau pathology by stimulating autophagy in aged triple transgenic mice.
Specifica
Materiale o nome chimico PD146176
CAS 4079-26-9
Colore Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H11NS
Quantità 5 mg
Sinonimo NSC168807
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (105.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(N2)=C(CSC3=CC=CC=C31)C4=C2C=CC=C4
Molecular Weight (g/mol) 237.32
Peso formulazione 237.32
Percent Purity 98.04%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.