Learn More
PD98059, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484928
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484928 10 mg 10mg
16475706 100 mg 100mg
16451177 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16484928 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12028
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress PD98059 is a potent and selective MEK inhibitor with an IC50 of 5 μM.
PD98059 binds to the inactive form of MEK, thereby preventing the activation of MEK1 (IC50 of 2-7 μM) and MEK2 (IC50 of 50 μM) by upstream kinases. PD98059 is a ERK1/2 signaling inhibitor. PD98059 is a ligand for the aryl hydrocarbon receptor (AHR), and suppresses TCDD binding (IC50 of 4 μM) and AHR transformation (IC50 of 1 μM). PD98059 also inhibits autophagy.
Specifications
Materiale o nome chimico PD98059
CAS 167869-21-8
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H13NO3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (124.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C=C(OC2=CC=CC=C21)C3=CC=CC(OC)=C3N
Molecular Weight (g/mol) 267.28
Peso formulazione 267.28
Percent Purity 98.03%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Show More Show Less
Research purposes only