Descrizione
PDCL Polyclonal specifically detects PDCL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Specifica
Specifica
| Antigene | PDCL |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1-2 ug/mL, ELISA |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | DKFZp564M1863, PhLP, phosducin-like, phosducin-like protein |
| Simboli geni | PDCL |
| Specie ospite | Rabbit |
| Vedi altri risultati |