Learn More
PDE10-IN-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481557
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
Codice prodotto. 16481557
Marca: Medchem Express HY12813
MedChemExpress PDE10-IN-1 is a potent PDE10-IN-1 inhibitor extracted from Patent WO 2013192273 A1, for treating CNS and metabolic disorders.
PDE10-IN-1 is a potent PDE10-IN-1 inhibitor extracted from Patent WO 2013192273 A1, for treating CNS and metabolic disorders.
Specifica
Materiale o nome chimico PDE10-IN-1
CAS 1516896-09-5
Colore Earth Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H19N7
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 2 mg/mL (5.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C([C@H]2[C@H](C3=NN4C(C(C)=NC=C4C)=N3)C2)N=C5C6=C(N=CC=C6)C=CN51
Molecular Weight (g/mol) 369.42
Peso formulazione 369.42
Percent Purity 97.82%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.