Learn More
PDE2A Antibody, Alexa Fluor™ 532, R&D Systems™
Codice prodotto. 18333106 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18333106 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18333106 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP300063AF532
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PDE2A Polyclonal specifically detects PDE2A in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene PDE2A
Applicazioni ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 532
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene cGMP-dependent 3'-5'-cyclic phosphodiesterase, cGMP-stimulated phosphodiesterase 1, cGMP-stimulated phosphodiesterase 4, cGSPDE, CGS-PDE, Cyclic GMP-stimulated phosphodiesterase, EC 3.1.4, EC 3.1.4.17, PDE2A1, PED2A4, phosphodiesterase 2A, cGMP-stimulated
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant PDE2A (O00408-1; Glu 215-His 900).
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5138
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus