missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDE6G Antibody (OTI2F5), PerCP, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30035059 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30035059 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30035059 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP273298PCP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

PDE6G Monoclonal antibody specifically detects PDE6G in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene PDE6G
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone OTI2F5
Coniugato PerCP
Diluizione Western Blot, Immunohistochemistry
Formulazione PBS
Alias gene DKFZp686C0587, GMP-PDE gamma, MGC125749, PDEG, phosphodiesterase 6G, cGMP-specific, rod, gamma, retinal rod rhodopsin-sensitive cGMP 3'-5'-cyclic phosphodiesterase subunit gamma, rod cG-PDE G, RP57
Specie ospite Mouse
Immunogeno Full length human recombinant protein of human PDE6G(NP_002593) produced in HEK293T cell.
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5148
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.