Learn More
PDF Antibody, FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 18666712 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18666712 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18666712 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298168F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.45€
    496.65€ / 0.1mL
    Risparmia 93.80€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PDF Polyclonal specifically detects PDF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene PDF
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene EC 3.5.1.88, GDF15, MIC1, PDF1A, peptide deformylase (mitochondrial), peptide deformylase, mitochondrial, peptide deformylase-like protein, PLAB, Polypeptide deformylase
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PDF fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 64146
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus