missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ PDPK1 (Human) Recombinant Protein

Human PDPK1 full-length ORF ( AAH33494.1, 1 a.a. - 429 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso AAH33494.1
ID gene (immissione) 5170
Nome 3-phosphoinositide dependent protein kinase-1
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16158891
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00005170-P01.10UG
10 μg
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16168891
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00005170-P01.25UG
25 μg
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

  • Sequence: MARTTSQLYDAVPIQSSVVLCSCPSPSMVRTQTESSTPPGIPGGSRQGPAMDGTAAEPRPGAGSLQHAQPPPQPRKKRPEDFKFGKILGEGSFSTVVLARELATSREYATRANSFVGTAQYVSPELLTEKSACKSSDLWALGCIIYQLVAGLPPFRAGNEYLIFQKIIKLEYDFPEKFFPKARDLVEKLLVLDATKRLGCEEMEGYGPLKAHPFFESVTWENLHQQTPPKLTAYLPAMSEDDEDCYGNYDNLLSQFGCMQVSSSSSSHSLSASDTGLPQRSGSNIEQYIHDLDSNSFELDLQFSEDEKRLLLEKQAGGNPWHQFVENNLILKMGPVDKRKGLFARRRQLLLTEGPHLYYVDPVNKVLKGEIPWSQELRPEAKNFKTFFVHTPNRTYYLMDPSGNAHKWCRKIQEVWRQRYQSHPDAAVQ
Specifica

Specifica

AAH33494.1
3-phosphoinositide dependent protein kinase-1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
MGC20087, MGC35290, PDK1, PRO0461
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
5170
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PDPK1
GST
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications