missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
PDXP Polyclonal antibody specifically detects PDXP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigene | PDXP |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulazione | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias gene | chronophin, CIN, dJ37E16.5, EC 3.1.3, EC 3.1.3.74, FLJ32703, PLP, PLP phosphatase, PLPP, pyridoxal (pyridoxine, vitamin B6) phosphatase, pyridoxal phosphate phosphatase |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200 to the C-terminus of human PDXP (NP_064711.1). VETASGRQALVVGKPSPYMFECITENFSIDPARTLMVGDRLETDILFGHRCGMTTVLTLTGVSRLEEAQAYLAAGQHDLVPHYYVESIADLTEGLED |
| Metodo di purificazione | Affinity purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?