Learn More
PDZD7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, R&D Systems™
Codice prodotto. 18324020 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18324020 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18324020 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2842130.1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PDZD7 Polyclonal specifically detects PDZD7 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene PDZD7
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS, 2% Sucrose
Alias gene bA108L7.8, FLJ23209, PDZ domain containing 7, PDZ domain-containing protein 7, PDZK7
Specie ospite Rabbit
Immunogeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human PDZD7
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 79955
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Linea di prodotti Novus