Learn More
Novus Biologicals™ PDZD9 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18487388 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18487388 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18487388 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00255762T01
Specifications
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio PDZD9
Sinonimo C16orf65, chromosome 16 open reading frame 65, MGC50721, PDZ domain containing 9, PDZ domain-containing protein 9, PDZ domain-containing protein C16orf65
Simbolo del gene PDZD9