Descrizione
- Ideal for depot 31856 and 40065.
Specifica
Specifica
| Colore | Grigio |
| Materiale | Polietilene |
| Tipo | Drum Pallet Tarp |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 55.12 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1400.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 55.12 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 1400.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.26 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 32.00 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 35.83 in. |
| Vedi altri risultati |