Learn More
asecos™ PE Half Pallet
Codice prodotto. 17886556 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polietilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
17886556 Polietilene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17886556 Fornitore asecos™ N. del fornitore 40063
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The PE Half Pallet is designed for placing 1 drum of 200 L.
  • For depot 40057 and 40060.
  • Can be driven into on 4 sides.
  • With 3 skids.
Specifica
Materiale Polietilene
Tipo Drum Pallet
Lunghezza (sistema imperiale) 23.62 in.
Lunghezza (sistema metrico) 600.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 23.62 in.
Larghezza (sistema metrico) 600.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.30 in.
Altezza (sistema metrico) 160.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 31.50 in.
Profondità (sistema metrico) 800.00 mm
Peso (sistema imperiale) 18.74 lb.
Peso (sistema metrico) 8.5 kg