Learn More
VITLAB™ PE-HD Storage Bottles, With Tap
Codice prodotto. 10478232
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 e 50 l
10 L
25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10478232 25 e 50 l Pezzo
10060721 10 L -
10672682 25 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10478232 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 81660
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Store liquid or solid samples securely. VITLAB™ PE-HD Storage Bottles feature a secure screw-cap lid and stable carrying handles for easy handling. Options include wide-mouth bottles for easy filling and tapped bottles for convenient dispensing of liquids.
Durable transparent bottles made with high-density polyethylene (HDPE). With or without a polypropylene tap in a variety of capacities and mouth sizes.
  • HDPE is characterized by a large strength-to-density ratio
  • Transparent bottles allow for easy identification of contents
  • Features a secure screw cap to protect the contents, even when the bottle is knocked over
  • Stable carrying handles (two handles on the 25 and 50L sizes) ensure easy handling
  • Available with easily-operated taps with a 3⁄4 in. pipe fitting for easy dispensing
  • Wide-mouth bottles available for easy filling, especially of powder and paste-like substances
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 e 50 l
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione dei liquidi.
Include Maniglia di trasporto stabile e tappo a vite
Materiale Polietilene ad alta densità
N. per confezione Confezione da 1
Linea di prodotti Bottiglie di conservazione, PE-HD, con tappo
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 62.5mm
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 345 mm
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 170 mm
Tipo di chiusura Vite
Product Type Serbatoi