Learn More
asecos™ PE IBC Station with Filling Area, without Storage Level
Codice prodotto. 17896456 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
1280.00 mm
2460.00 mm
3640.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) unitSize
17896456 1280.00 mm Pezzo
17886496 2460.00 mm Pezzo
17846496 3640.00 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17896456 Fornitore asecos™ N. del fornitore 24155
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The PE IBC Sation is approved for the safe storage of water pollutants.
  • Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
  • Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
Specifica
Colore Blu
Capacità (sistema imperiale) 264.2 gal.
Capacità (sistema metrico) 1000 L
Materiale Polietilene
Tipo IBC Spill Pallet
Lunghezza (sistema imperiale) 50.39 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1280.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 50.39 in.
Larghezza (sistema metrico) 1280.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 33.86 in.
Altezza (sistema metrico) 860.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 75.20 in.
Profondità (sistema metrico) 1910.00 mm
Peso (sistema imperiale) 191.80 lb.
Peso (sistema metrico) 87 kg