Descrizione
- Complete corrosion protection
- Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
- Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
Specifications
Specifications
| Colore | Blu |
| Capacità (sistema imperiale) | 264.2 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 L |
| Materiale | Polietilene |
| Tipo | IBC Spill Pallet |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 53.94 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1370.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 53.94 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 1370.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 28.35 in. |
| Show More |