Descrizione
- Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
- Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
- Ideal for storing 1,000 litre IBC or small containers
- 2,000 kg load capacity per storage area depending on the self-weight of the container
- Ideal suited for storing liquids with a maximum specific weight of up to 1,800 kg/m3
Specifica
Specifica
| Colore | Blu |
| Capacità (sistema imperiale) | 264.2 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 L |
| Materiale | Polietilene |
| Tipo | IBC Spill Pallet |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 88.98 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2260.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 88.98 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 2260.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 28.35 in. |
| Vedi altri risultati |