Learn More
Chemsplash PE Machine Made Disposable Over Sleeve
Codice prodotto. 30058310
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30058310 Blue pezzi 2000
30058423 White pezzi 2000
30058338 Red pezzi 2000
30058468 Green pezzi 2000
30058275 Yellow pezzi 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 30058310 Fornitore Chemsplash N. del fornitore 2527.300.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.21€
    61.29€ / pezzi 2000
    Risparmia 10.92€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disposable Polyethylene Oversleeves are made from 15 micron polyethylene material elasticated at both ends for ease of fit.
Disposable Polyethylene Oversleeves
  • 15 Micron Material
  • Elasticated at Both Ends
  • 40 x 20 cm
  • Heat Sealed Seams
  • PFAS Free
Description: Disposable Polyethylene Oversleeves are made from 15-micron polyethylene material, elasticated at both ends for ease of fit.
Specifica
Size Universal
Product Type General Purpose Sleeve
Materiale Polyethylene
Colore Blue
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Tipo di chiusura Elastic Ends
Tipo di giuntura Welded
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema metrico) 16 cm