Learn More
VITLAB™ PE/PP Chemical Waste Disposal System
Codice prodotto. 10090731
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico)
10090731 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10090731 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 151594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.18€
    268.34€ / pezzi 1
    Risparmia 91.84€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 222 mm
Altezza (sistema metrico) 560 mm
Materiale Polyethylene
Product Type Chemical Waste Disposal System