Learn More
Kartell™ Vasi per pipette PE/PP
Codice prodotto. 10408282
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
162 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10408282 162 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10408282 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0021800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.00€
    70.78€ / pezzi 1
    Risparmia 8.22€
    10% Sconto
In stock
Rugged jar for storing pipettes.
Rugged jar for storing pipettes.
  • Polypropylene cushioning to avoid chipped ends
  • Jar autoclavable at 120°C
  • Welded flanged base provides stability
  • Tight fitting cover for protection during transportation
Specifica
Da utilizzare con Storing Pipette
Altezza (sistema metrico) 650 mm
Diametro (sistema metrico) 162 mm
Materiale PP jar with PE cap
Product Type Vaso per pipette