Learn More
asecos™ PE Rack Sump for Mounting with Galvanised Grid
Codice prodotto. 17846416 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
1780.00 mm
2680.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) unitSize
17846416 2680.00 mm Pezzo
17806566 1780.00 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17846416 Fornitore asecos™ N. del fornitore 22460
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
The PE Rack Sump is approved for the safe storage of water pollutants.
  • Rack sump
  • PE blue
  • Grid: galvanised
  • Sump capacity: 225 litres
  • Load capacity in kg: 800
  • Ideal for wall mounting
Specifica
Colore Blu
Capacità (sistema imperiale) 59.4 gal.
Capacità (sistema metrico) 225 L
Materiale Polietilene
Tipo Sump
Lunghezza (sistema imperiale) 105.51 in.
Lunghezza (sistema metrico) 2680.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 105.51 in.
Larghezza (sistema metrico) 2680.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 7.48 in.
Altezza (sistema metrico) 190.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 51.18 in.
Profondità (sistema metrico) 1300.00 mm
Peso (sistema imperiale) 169.75 lb.
Peso (sistema metrico) 77 kg