Learn More
asecos™ PE Reservoir
Codice prodotto. 17826546 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polietilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale unitSize
17826546 Polietilene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17826546 Fornitore asecos™ N. del fornitore 40056
The PE Reservoir is ideal for IBC stations: 15477, 24150, 24151, 24154.
  • Stable, height-adjustable PD design.
  • Container adjustment dimensions W x D x H (mm): 350 x 400 x 500.
  • Dimensions W x D (mm): 605 x 785.
Specifica
Materiale Polietilene
Tipo IBC Containment Unit
Lunghezza (sistema imperiale) 23.82 in.
Lunghezza (sistema metrico) 605.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 23.82 in.
Larghezza (sistema metrico) 605.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 30.91 in.
Profondità (sistema metrico) 785.00 mm
Peso (sistema imperiale) 30.86 lb.
Peso (sistema metrico) 14 kg