Learn More
asecos™ PE Reservoir
Codice prodotto. 17846346 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polietilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
17846346 Polietilene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17846346 Fornitore asecos™ N. del fornitore 40055
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The PE Reservoir is ideal for IBC stations: 15477, 24150, 24151, 24154.
  • Stable, height-adjustable PD design.
  • Container adjustment dimensions W x D x H (mm): 350 x 400 x 500.
  • Dimensions W x D (mm): 605 x 785.
Spécification
Materiale Polietilene
Tipo IBC Containment Unit
Lunghezza (sistema imperiale) 23.82 in.
Lunghezza (sistema metrico) 605.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 23.82 in.
Larghezza (sistema metrico) 605.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 30.91 in.
Profondità (sistema metrico) 785.00 mm
Peso (sistema imperiale) 30.86 lb.
Peso (sistema metrico) 14 kg
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.