Learn More
Fisherbrand™ Tappo a pressione in PE, trasparente, per fiala con tappo a pressione
Codice prodotto. 11797607 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
18 mm
22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11797607 18 mm pezzi 1000
11797617 22 mm pezzi 1000
11510565 22 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11797607
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I tappi in polietilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
  • Tappo a pressione PE
  • Trasparente
  • Parte superiore chiusa
  • I tappi a pressione sono facili da applicare e da rimuovere, eliminano la necessità di strumenti di adesione o decapping
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 18 mm
Materiale Polietilene
Quantità 1000
Dimensione chiusura ND18
Product Type Tappo a pressione