Learn More
asecos™ PE Storage Can with Dosing Tap
Codice prodotto. 17886426 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17886426 2 L Pezzo
17806336 1 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17886426 Fornitore asecos™ N. del fornitore 40096
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The PE Storage Can is ideal for the safe storage and internal transport of liquids, such as acids or lyes.
  • With fine dosing tap made of stainless steel (1.4301), incl. vent, PTFE seal
  • Incl. multilingual safety sticker to designate the contents
Specifications
Product Type Pouring Can
Capacità (sistema imperiale) 0.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 2 L
Colore Giallo
Da utilizzare con (applicazione) Safe storage and dosing
Materiale Polietilene
Quantità 1
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema metrico) 100.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 12.20 in.
Altezza (sistema metrico) 310.00 mm
Peso (sistema imperiale) 1.21 lb.
Peso (sistema metrico) 0.55 kg