Descrizione
- PE blue
- Grid: PE
Specifica
Specifica
| Colore | Blu |
| Capacità (sistema imperiale) | 116.2 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 440 L |
| Materiale | Polietilene |
| Tipo | Painted Spill Sump |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 67.72 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1720.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 67.72 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 1720.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 13.78 in. |
| Vedi altri risultati |